5'-Bromo-2'-hidroxiacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(5-Bromo-2-hidroxifenil)etan-1-ona
H61979.09 H61979.18
H61979.09EA 51.8 EUR
H61979.09 H61979.18
5'-Bromo-2'-hidroxiacetofenona ≥98%
5'-Bromo-2'-hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05
Pto. de fusión: 56…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191850
Núm. CAS: 1450-75-5