4'-Bromo-2'-hidroxiacetofenona 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Bromo-2-hidroxifenil)etan-1-ona
H61137.03 H61137.06
H61137.03EA 124 EUR
H61137.03 H61137.06
4'-Bromo-2'-hidroxiacetofenona 95%
4'-Bromo-2'-hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₇BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03428533
Núm. CAS: 30186-18-6