Resazurina sal sódica
Proveedor: Cayman Chemical
Atención
Sinónimos: 10-Óxido de 7-sodiooxi-3H-fenoxazin-3-ona
14322-25 14322-10 14322-5
CAYM14322-25EA 381 EUR
CAYM14322-25 CAYM14322-10 CAYM14322-5
Resazurina sal sódica
Resazurina sal sódica
Formula: C₁₂H₆NNaO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005036
Núm. CAS: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5