3,3,5-Trimetilciclohexanol ≥80.0% (por GC) (contains ca. 20% trans- isomer)
Proveedor: TCI
Peligro
T2693-25G T2693-400G
TCIAT2693-25GEA 16 EUR
TCIAT2693-25G TCIAT2693-400G
3,3,5-Trimetilciclohexanol ≥80.0% (por GC) (contains ca. 20% trans- isomer)
3,3,5-Trimetilciclohexanol
Formula: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Pto. Ebullición: 86°C
Pto. de fusión: 30…32 °C
Densidad: 0,9006 g/cm³ (16 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00019378
Núm. CAS: 116-02-9
EINECS: 204-122-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b97886ea5088d7e8495481f2835a7b8b1d761ce&vid=2ca30c67ce70784a79aea703e0c1772d2b65a322&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 32.0 to 36.0 deg-C