Estaño (II) cloruro dihidrato 98-103% ACS
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Stannous chloride dihydrate
1B1517-500GEA 337 EUR
1B1517-500G 1B1517-100G
Estaño (II) cloruro dihidrato 98-103% ACS
Estaño (II) cloruro dihidrato
Formula: SnCl₂·2H₂O
Pto. Ebullición: 623 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 246 °C
Densidad: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149863
Núm. CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,08861
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98 - 103%
Calcium ≤0.005%
Iron ≤0.003%
Lead ≤0.01%
Potassium ≤0.005%
Sodium ≤0.01%
Solubility in hydrochloric acid Pass
Sulphate (P/F) Pass