1,2,3-Tribromopropano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43967.0050
8.43967.0250
8.43967.0050EA
124
EUR
8.43967.0050
8.43967.0250
1,2,3-Tribromopropano para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,2,3-Tribromopropano
Formula:
BrH₂CBrCHCH₂Br Pto. Ebullición: 222 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 16 °C Densidad: 2,43 g/cm³ (0 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017884 Núm. CAS: 96-11-7 EINECS: 202-478-8 Índice Merck: 12,09745 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...