Ácido 4-bromo-3-nitrobenzoico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H61975.06
H61975.14
H61975.06EA
70.7
EUR
H61975.06
H61975.14
Ácido 4-bromo-3-nitrobenzoico 95%
Ácido 4-bromo-3-nitrobenzoico
Formula:
C₇H₄BrNO₄ Pto. de fusión: 199…206 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00272137 Núm. CAS: 6319-40-0 |