1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H61494.14
H61494.22
H61494.14EA
129
EUR
H61494.14
H61494.22
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenceno ≥98%
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenceno
Formula:
C₆H₃BrFNO₂ Pto. de fusión: 88…94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05865088 Núm. CAS: 185331-69-5 |