1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H61466.06 H61466.14
H61466.06EA 59.9 EUR
H61466.06 H61466.14
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenceno ≥98%
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Pto. de fusión: 41…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792441
Núm. CAS: 700-36-7