2-Bromo-4-(trifluorometil)fenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromo-4-hydroxybenzotrifluoride
H61836.03
H61836.06
H61836.03EA
52
EUR
H61836.03
H61836.06
2-Bromo-4-(trifluorometil)fenol ≥98%
2-Bromo-4-(trifluorometil)fenol
Purity: 98%
CAS No.: 81107-97-3
Molecular Formula: C7H4BrF3O
Formula Weight: 241.01
Physical Form: Liquid
Appearance: Brown
Beilstein Reference: 7702274
MDL No.: MFCD06657954
Formula:
C₇H₄BrF₃O MW: 241.01 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06657954 Núm. CAS: 81107-97-3 |