2-Bromo-5-nitroimidazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H61155.03 H61155.06
H61155.03EA 47.4 EUR
H61155.03 H61155.06
2-Bromo-5-nitroimidazol ≥98%
2-Bromo-5-nitroimidazol
Formula: C₃H₂BrN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025308
Núm. CAS: 65902-59-2