2,5-Dibromo-3-nitropiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H61961.14 H61961.22
H61961.14EA 226 EUR
H61961.14 H61961.22
2,5-Dibromo-3-nitropiridina ≥98%
2,5-Dibromo-3-nitropiridina
Formula: C₅H₂Br₂N₂O₂
MW: 281.89 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09266223
Núm. CAS: 15862-37-0