Metilprednisolona
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: 6α-Methylprednisolone
15013-500 15013-5 15013-1
CAYM15013-500EA 107 EUR
CAYM15013-500 CAYM15013-5 CAYM15013-1
Metilprednisolona
Metilprednisolona
Formula: C₂₂H₃₀O₅
Pto. de fusión: 230 °C
Número MDL: MFCD00010591
Núm. CAS: 83-43-2
EINECS: 201-476-4