(Metiltio)acetato de metilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2296-5G M2296-25G
TCIAM2296-5GEA 39 EUR
TCIAM2296-5G TCIAM2296-25G
(Metiltio)acetato de metilo ≥99.0% (por GC)
(Metiltio)acetato de metilo
Formula: C₄H₈O₂S
Pto. Ebullición: 60°C
Densidad: 1,121 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 58°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039809
Núm. CAS: 16630-66-3
EINECS: 240-683-4
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=389ebb23808e8e4adcf7450471965da56044c417&vid=389ebb23808e8e4adcf7450471965da56044c417&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %