4-Fluoro-o-anísaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-2-anísaldehído, 4-Fluoro-2-metoxibenzaldehído
F0827-5G F0827-1G
TCIAF0827-5GEA 142 EUR
TCIAF0827-5G TCIAF0827-1G
4-Fluoro-o-anísaldehído ≥97.0% (por GC)
4-Fluoro-o-anísaldehído
Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Número MDL: MFCD00143318
Núm. CAS: 450-83-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41238893ac07a91d13445c0c78d8d1553e00f67b&vid=41238893ac07a91d13445c0c78d8d1553e00f67b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C