5-Fluoro-2-nitrobenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate, 5-Fluorobenzoic acid methyl ester
H61307.14 H61307.06
H61307.14EA 254 EUR
H61307.14 H61307.06
5-Fluoro-2-nitrobenzoato de metilo ≥98%
5-Fluoro-2-nitrobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆FNO₄
MW: 199.14 g/mol
Pto. de fusión: 35…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425619
Núm. CAS: 393-85-1