4-Fluoro-3-nitrobenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid methyl ester
H61542.14 H61542.22
H61542.14EA 168 EUR
H61542.14 H61542.22
4-Fluoro-3-nitrobenzoato de metilo ≥98%
4-Fluoro-3-nitrobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆FNO₄
MW: 199.14 g/mol
Pto. Ebullición: 109 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 56…59 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00196161
Núm. CAS: 329-59-9