Tris(perfluorobutil)amina >60.0% (por GC) for mass spectrometry
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Perfluorotributilamina, Heptacosafluorotributilamina
P0074-25G P0074-100G
TCIAP0074-25GEA 81 EUR
TCIAP0074-25G TCIAP0074-100G
Tris(perfluorobutil)amina >60.0% (por GC) for mass spectrometry
Tris(perfluorobutil)amina
Formula: C₁₂F₂₇N
MW: 671.1 g/mol
Pto. Ebullición: 178°C
Pto. de fusión: -55
Densidad: 1.883
Número MDL: MFCD00000436
Núm. CAS: 311-89-7
EINECS: 206-223-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb28dd04fc748a4537d6f9019d46b65d5ed3658b&vid=f62a18ece9d9baf6a95262028d4a366c27876cc7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %