2-Nitro-4-(trifluorometil)fenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
N0779-5G N0779-1G
TCIAN0779-5GEA 115 EUR
TCIAN0779-5G TCIAN0779-1G
2-Nitro-4-(trifluorometil)fenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Nitro-4-(trifluorometil)fenol
Formula: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207,11 g/mol
Pto. Ebullición: 94°C
Pto. de inflamación: 95°C
Número MDL: MFCD00009791
Núm. CAS: 400-99-7
EINECS: 206-927-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67294fa53909637de2de6e1c0f9525a66813308&vid=c67294fa53909637de2de6e1c0f9525a66813308&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %