4-(Trifluorometil)bencenosulfonamida ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
T2847-1G T2847-5G T2847-25G
TCIAT2847-1GEA 32 EUR
TCIAT2847-1G TCIAT2847-5G TCIAT2847-25G
4-(Trifluorometil)bencenosulfonamida ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-(Trifluorometil)bencenosulfonamida
Formula: C₇H₆F₃NO₂S
Número MDL: MFCD00159251
Núm. CAS: 830-43-3
EINECS: 212-596-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70d3d8f81f202e1fa7abb8179212ee3b88dada1d&vid=70d3d8f81f202e1fa7abb8179212ee3b88dada1d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C