Citocalasina D
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: 7(S),18(R)-Dihydroxy-16(S),18-dimethyl-10-phenyl[11]cytochalasa-6(12),13(E),19(E)-triene-1,17-dione 21(R)-acetate
11330-1 11330-5 11330-10
CAYM11330-1EA 90.2 EUR
CAYM11330-1 CAYM11330-5 CAYM11330-10
Citocalasina D
Citocalasina D
Formula: C₃₀H₃₇NO₆
Pto. de fusión: 259…260 °C
Número MDL: MFCD00077706
Núm. CAS: 22144-77-0
EINECS: 244-804-1