Citocalasina E
Proveedor: Cayman Chemical
11331-1 11331-5 11331-10
CAYM11331-1EA 97.9 EUR
CAYM11331-1 CAYM11331-5 CAYM11331-10
Citocalasina E
Citocalasina E
Formula: C₂₈H₃₃NO₇
Pto. de fusión: 206…208 °C
Núm. CAS: 36011-19-5
EINECS: 252-835-7