Ácido cítrico
Proveedor: G Biosciences
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
RC-038 RC-039
RC-038EA 102 EUR
RC-038 RC-039
Ácido cítrico
Ácido cítrico
Formula: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 149…151 °C
Densidad: 1,665 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011669
Núm. CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
IR: 01-2119457026-42-0000
Índice Merck: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM