1-Hexanotiol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H0103-25ML H0103-500ML
TCIAH0103-25MLEA 17 EUR
TCIAH0103-25ML TCIAH0103-500ML
1-Hexanotiol ≥96.0% (por GC)
1-Hexanotiol
Formula: C₆H₁₄S
Pto. Ebullición: 152°C
Pto. de fusión: –81°C
Densidad: 0,85911 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 30°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004909
Núm. CAS: 111-31-9
EINECS: 203-857-0
UN: 1228
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9322e36027859355026e31f23a4fe6f427152a6b&vid=fcf8db7fa4ccb4009254ce6721dbf6f07eb991cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %