Ácido cítrico 18,5% en solución acuosa

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

Sinónimos: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid

MC311080.6010 MC311080.9010
PRLSMC311080.6010EA 0 EUR
PRLSMC311080.6010 PRLSMC311080.9010
Ácido cítrico 18,5% en solución acuosa
Ácido cítrico
Formula: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011669
Núm. CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR