Colecalciferol
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Vitamina D3
11792-1 11792-5 11792-10
CAYM11792-1EA 52.8 EUR
CAYM11792-1 CAYM11792-5 CAYM11792-10
Colecalciferol
Colecalciferol
Formula: C₂₇H₄₄O
MW: 384.65 g/mol
Número MDL: MFCD00078131
Núm. CAS: 67-97-0
EINECS: 200-673-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II