4-Bromofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
B3910-5G B3910-1G
TCIAB3910-5GEA 29 EUR
TCIAB3910-5G TCIAB3910-1G
4-Bromofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis) for biochemical research
4-Bromofenol
Formula: C₆H₅BrO
Pto. Ebullición: 238°C
Pto. de fusión: 63 °C
Densidad: ~ 1,84 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002313
Núm. CAS: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,01428
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6db5a785600dc45d8112e39d3aacd4605884b280&vid=7ff29de2ffd16e30c31766a94511c8836fa2f145&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Chemiluminescence test (Luminol/POD/H2O2) to pass test