Ácido 3,4-dihidroxibenzoico
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Protocatechuic acid
14916-25 14916-50 14916-100
CAYM14916-25EA 64.9 EUR
CAYM14916-25 CAYM14916-50 CAYM14916-100
Ácido 3,4-dihidroxibenzoico
Ácido 3,4-dihidroxibenzoico
Formula: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Pto. Ebullición: 125…135 °C (0,001 mmHg)
Pto. de fusión: 202…204 °C
Densidad: 1,5415 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002509
Núm. CAS: 99-50-3
EINECS: 202-760-0
Índice Merck: 12,08080