Ácido gálico
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Ácido 3,4,5-trihidroxibenzóico
11846-50 11846-10 11846-100
CAYM11846-50EA 82.5 EUR
CAYM11846-50 CAYM11846-10 CAYM11846-100
Ácido gálico
Ácido gálico
Formula: C₇H₆O₅
MW: 170,12 g/mol
Pto. Ebullición: 501 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 251…252 °C
Densidad: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002510
Núm. CAS: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Índice Merck: 13,04366