Cloruro de 1-metil-3-octilimidazolio ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-3-n-octylimidazolium chloride
H59534.06 H59534.18
H59534.06EA 36.3 EUR
H59534.06 H59534.18
Cloruro de 1-metil-3-octilimidazolio ≥97%
Cloruro de 1-metil-3-octilimidazolio
Formula: C₁₂H₂₃ClN₂
MW: 230,78 g/mol
Densidad: 1,01
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095432
Núm. CAS: 64697-40-1