Ioduro de 1-hexil-3-metilimidazolio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-hexyl-3-methylimidazolium iodide
H59487.06
H59487.18
H59487.06EA
49.7
EUR
H59487.06
H59487.18
Ioduro de 1-hexil-3-metilimidazolio ≥98%
Ioduro de 1-hexil-3-metilimidazolio
Formula:
C₁₀H₁₉IN₂ MW: 294.18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12964976 Núm. CAS: 178631-05-5 |