2-Bromo-3-fluoroanilina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H61687.03
H61687.06
H61687.03EA
120
EUR
H61687.03
H61687.06
2-Bromo-3-fluoroanilina ≥97%
2-Bromo-3-fluoroanilina
Purity: 97%
CAS No.: 111721-75-6
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Flash Point: 94°(201°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.670
Refractive Index: 1.5830
Appearance: Off-white
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD07369915
Formula:
C₆H₅BrFN Densidad: 1,670 Pto. de inflamación: 94 °C (201 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07369915 Núm. CAS: 111721-75-6 ADR: 6.1,III |