Acetato de 1-etil-3-metilimidazolio 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H59277.06 H59277.18
H59277.06EA 134 EUR
H59277.06 H59277.18
Acetato de 1-etil-3-metilimidazolio 97%
Acetato de 1-etil-3-metilimidazolio
Formula: C₈H₁₄N₂O₂
Número MDL: MFCD06798186
Núm. CAS: 143314-17-4