1-Butil-3-metilimidazolio bis(trifluorometilsulfonil)imida ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Butyl-3-methylimidazolium Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide, 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide
B2477-5G B2477-25G
TCIAB2477-5GEA 44 EUR
TCIAB2477-5G TCIAB2477-25G
1-Butil-3-metilimidazolio bis(trifluorometilsulfonil)imida ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Butil-3-metilimidazolio bis(trifluorometilsulfonil)imida
Formula: C₁₀H₁₅F₆N₃O₄S₂
Pto. de fusión: -2°C
Número MDL: MFCD05664714
Núm. CAS: 174899-83-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ab26a642d5408749ff8494aff39dc48309e37e7&vid=5ab26a642d5408749ff8494aff39dc48309e37e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %