1-Butil-2,3-dimetilimidazolio bis(trifluorometilsulfonil)imida ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Butyl-1,2-dimethyl-1H-imidazol-3-ium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide
B3159-5G B3159-25G
TCIAB3159-5GEA 96 EUR
TCIAB3159-5G TCIAB3159-25G
1-Butil-2,3-dimetilimidazolio bis(trifluorometilsulfonil)imida ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Butil-2,3-dimetilimidazolio bis(trifluorometilsulfonil)imida
Formula: C₁₁H₁₇F₆N₃O₄S₂
Número MDL: MFCD10566879
Núm. CAS: 350493-08-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=837c92a47e28f02d3c2612156c43e3fc90602ce6&vid=837c92a47e28f02d3c2612156c43e3fc90602ce6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %