3-(2-Aminoetil)-5-hidroxiindol clorhidrato
Proveedor: Cayman Chemical
14332-50 14332-100
CAYM14332-50EA 55 EUR
CAYM14332-50 CAYM14332-100
3-(2-Aminoetil)-5-hidroxiindol clorhidrato
3-(2-Aminoetil)-5-hidroxiindol clorhidrato
Formula: C₁₀H₁₃ClN₂O
Número MDL: MFCD00012686
Núm. CAS: 153-98-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III