4-Bromo-2-metilbenzaldehído 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H61314.03 H61314.06
H61314.03EA 191 EUR
H61314.03 H61314.06
4-Bromo-2-metilbenzaldehído 95%
4-Bromo-2-metilbenzaldehído
Formula: C₈H₇BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787171
Núm. CAS: 24078-12-4