(2-Fluorofenil)acetona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluorophenylacetone, 1-(2-Fluorophenyl)propan-2-one, 1-(2-Fluorophenyl)-2-propanone
H61535.06 H61535.14
H61535.06EA 68.6 EUR
H61535.06 H61535.14
(2-Fluorofenil)acetona ≥98%
(2-Fluorofenil)acetona
Formula: C₉H₉FO
MW: 152.17 g/mol
Pto. Ebullición: 47 °C
Densidad: 1.077
Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000325
Núm. CAS: 2836-82-0
EINECS: 220-627-5