Cloruro de bencildodecildimetilamonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H60196.06
H60196.18
H60196.06EA
61.6
EUR
H60196.06
H60196.18
Cloruro de bencildodecildimetilamonio ≥98%
Cloruro de bencildodecildimetilamonio
Formula:
C₂₁H₃₈ClN Pto. de fusión: 60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00137276 Núm. CAS: 139-07-1 EINECS: 205-351-5 UN: 3261 ADR: 8,III |