4-Clorofenetilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H63081.06 H63081.14 H63081.22
H63081.06EA 31.3 EUR
H63081.06 H63081.14 H63081.22
4-Clorofenetilamina 97%
4-Clorofenetilamina
Formula: C₈H₁₀ClN
Pto. Ebullición: 60…65 °C (0,1 mmHg)
Densidad: 1,120
Pto. de inflamación: 106 °C (223 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008191
Núm. CAS: 156-41-2
EINECS: 205-853-4