4-Fluorofenetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
F0829-5G F0829-25G
TCIAF0829-5GEA 22 EUR
TCIAF0829-5G TCIAF0829-25G
4-Fluorofenetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Fluorofenetilamina
Formula: C₈H₁₀FN
MW: 139.17 g/mol
Pto. Ebullición: 93°C
Pto. de inflamación: 79°C
Número MDL: MFCD00134208
Núm. CAS: 1583-88-6
EINECS: 216-435-6
UN: 2735
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=009bf992c889dbff915f3fae6128467773366581&vid=009bf992c889dbff915f3fae6128467773366581&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %