Hidróxido de benciltrimetilamonio 40% en solución acuosa
Proveedor: Merck
Sinónimos: Triton B, Benzyltrimethylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium Hydroxide
8.45025.5000 8.45025.0100
8.45025.5000EA 0 EUR
8.45025.5000 8.45025.0100
Hidróxido de benciltrimetilamonio 40% en solución acuosa
Hidróxido de benciltrimetilamonio
Formula: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,25 g/mol
Número MDL: MFCD00008281
Núm. CAS: 100-85-6
EINECS: 202-895-5
UN: 3267
ADR: 8,II