3-Morfolinopropanol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H60376.03 H60376.06
H60376.03EA 51 EUR
H60376.03 H60376.06
3-Morfolinopropanol 95%
3-Morfolinopropanol
Formula: C₇H₁₅NO₂
Pto. Ebullición: 240…241 °C
Densidad: 1,049
Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01713533
Núm. CAS: 4441-30-9