2,3,6-Trimetilfenol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Hydroxypseudocumene
H60489.14 H60489.22
H60489.14EA 38.1 EUR
H60489.14 H60489.22
2,3,6-Trimetilfenol 95%
2,3,6-Trimetilfenol
Formula: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Pto. Ebullición: 215 °C
Pto. de fusión: 59…62 °C
Densidad: 0,940
Pto. de inflamación: 100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002229
Núm. CAS: 2416-94-6
EINECS: 219-330-3
UN: 2430
ADR: 8,III