Terpineol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H60146.AP H60146.K4
H60146.APEA 104 EUR
H60146.AP H60146.K4
Terpineol ≥98%
Terpineol
Formula: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Pto. Ebullición: 213…218 °C
Pto. de fusión: 31…36 °C
Densidad: 0.934
Pto. de inflamación: 91 °C (196 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00166983
Núm. CAS: 8000-41-7
EINECS: 232-268-1