Ácido 3-furoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Furan-3-carboxylic acid, 3-Furancarboxylic acid
F0304-25G F0304-5G
TCIAF0304-25GEA 194 EUR
TCIAF0304-25G TCIAF0304-5G
Ácido 3-furoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3-furoico
Formula: C₅H₄O₃
Número MDL: MFCD00005350
Núm. CAS: 488-93-7
EINECS: 207-689-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8271384370ef409b54740fdeafcd76b77089bd09&vid=8271384370ef409b54740fdeafcd76b77089bd09&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 124.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency