Trifluorometanosulfonato de hierro (III) ≥90%, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H60034.MD H60034.03
H60034.MDEA 26.4 EUR
H60034.MD H60034.03
Trifluorometanosulfonato de hierro (III) ≥90%, tech.
Trifluorometanosulfonato de hierro (III)
Formula: C₃F₉FeO₉S₃
Pto. de fusión: 183 °C
Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15144785
Núm. CAS: 63295-48-7