1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H60492.06 H60492.14
H60492.06EA 124 EUR
H60492.06 H60492.14
1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona ≥97%
1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona
Formula: C₇H₅NOS
Pto. de fusión: 154…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044001
Núm. CAS: 2634-33-5
EINECS: 220-120-9
UN: 3077
ADR: 9,III