3-Cloro-4-formilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Chloroisonicotinaldehyde, 3-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Chloropyridine-4-carboxaldehyde
C2542-5G C2542-1G
TCIAC2542-5GEA 112 EUR
TCIAC2542-5G TCIAC2542-1G
3-Cloro-4-formilpiridina ≥98.0% (por GC)
3-Cloro-4-formilpiridina
Formula: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Pto. Ebullición: 93°C
Número MDL: MFCD06200712
Núm. CAS: 72990-37-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad13ace3c08e9648c69ac1999399cf96ba4542ef&vid=ad13ace3c08e9648c69ac1999399cf96ba4542ef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C