3-Fluoro-2-formilpiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-Fluoropicolinaldehyde, 3-Fluoropyridine-2-carbaldehyde, 3-Fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde
H61902.03 H61902.06
H61902.03EA 76.2 EUR
H61902.03 H61902.06
3-Fluoro-2-formilpiridina ≥98%
3-Fluoro-2-formilpiridina
Formula: C₆H₄FNO
MW: 125.1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781234
Núm. CAS: 31224-43-8